Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 2700
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 01X543901
793.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Oversize screen with large fonts yet compact – the Eutech pH 2700 pH Meter offers an easy to read screen that says more. View pH or ORP readings, with temperature, electrode status, calibration points, date and time all at once!
Características
- Calibración de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Diagnóstico de electrodos rápido y sencillo con múltiples pendientes de pH y visualización de desvío
- La memoria no volátil admite hasta 500 puntos de datos con sello de fecha y hora para el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
- Calibre con hasta 5 tampones de pH personalizados – utilice cualesquiera valores de pH separados por ≥1,0 unidades de pH
- Alarma de calibración necesaria: olvídese de calibraciones desfasadas
- Función de registro automático para un cómodo control continuo
- Protección por contraseña para la configuración y la calibración
- Conjuntos de tampones: USA, NIST, DIN, Usuario 1, Usuario 2, Personalizada
Aplicaciones
- Educativas: Útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones
- Laboratorio: estudios medioambientales, laboratorios químicos, titulaciones y pruebas de garantía de calidad, en los que se requiere la gestión de datos conforme a GLP. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Medidor Eutech pH 2700 con soporte de electrodos integral & adaptador de 100/240 VAC, cable RS232 | |
± 0,2 | |
RS-232 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0 mV | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
De 32,0 °F a 212,0 °F | |
500 con sello de fecha y hora | |
ph 2700 | |
ATC y MTC |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
±0.002 | |
De - 2 a 20 | |
±2000,0 | |
0,1 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
0,1 °C/°F | |
Registro de datos automático | |
Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31