Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 700 Meter
Economical, user-friendly and accurate, the Eutech pH 700 is your ideal choice for routine applications in laboratories, productions plants and schools.
Marca: Thermo Scientific™ 01X541605
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Economical, user-friendly and accurate, the Eutech pH 700 is your ideal choice for routine applications in laboratories, productions plants and schools. It features a large, easy-to-read display, ready indicator that letsyou know when readings are stable and up to 5-point calibration with auto-buffer recognition. It also has a non-volatile memory holds up to 100 data points and comes witu an integral electrode holder.
Características
- Pantalla amplia y fácil de leer
- El indicador de listo le permite saber cuándo las lecturas son estables
- Calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento automático de tampón
- La memoria no volátil almacena hasta 100 puntos de datos
- Soporte de electrodos integrado
Aplicaciones
- Educativas: Útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
- Laboratorio: Estudios medioambientales, laboratorios químicos, valoraciones y pruebas de aseguramiento de la calidad. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
- Intervalo: pH de -2,00 a 16,00
- Resolución: 0,01 pH
- Exactitud: ±0,01 pH
- Cal. Puntos: Hasta 5
- Conjuntos de tampones: USA (1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45), NIST (1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45)
ORP
- Intervalo: ± 2000 mV
- Rango de RmV: ± 2000 mV
- Resolución: 0,1 mV (± 199,9 mV)/1 mV (por encima)
- Exactitud: ± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (más allá)
máx.
- Rango (metro): De 0,0 a 100,0 °C / de 32,0 a 212,0 °F
- Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F
- Exactitud: ± 0,3 °C/± 0,5 °F (de 0 a 70 °C)
- Compensación: ATC/MTC (de 0 a 100 °C) (solo pH)
- Calibración: Desplazamiento en incrementos de 0.1 °; rango de desplazamiento: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
- Requisitos de alimentación: Adaptador de CC de 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
Especificaciones
Medidor de pH 700 Eutech con electrodo de pH (ECFC7252101B), sonda ATC (PH5TEMB01P), soporte de electrodos integral y adaptador de 100/240 V CA | |
±0,2 (±199,9), ±2 (más allá) | |
0,01 | |
0°C a 100°C |
0,3 °C/0,5 °F | |
± 0,01 | |
Hasta 5 |