Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 700 Meter
Economical, user-friendly and accurate, the Eutech pH 700 is your ideal choice for routine applications in laboratories, productions plants and schools.
Marca: Thermo Scientific™ 01X541610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Economical, user-friendly and accurate, the Eutech pH 700 is your ideal choice for routine applications in laboratories, productions plants and schools. It features a large, easy-to-read display, ready indicator that letsyou know when readings are stable and up to 5-point calibration with auto-buffer recognition. It also has a non-volatile memory holds up to 100 data points and comes witu an integral electrode holder.
Características
- Pantalla amplia y fácil de leer
- El indicador de listo le permite saber cuándo las lecturas son estables
- Calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento automático de tampón
- La memoria no volátil que almacena hasta 100 puntos de datos
- Soporte de electrodos integrado
Aplicaciones
- Educativas: útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
- Laboratorio: Estudios medioambientales, laboratorios químicos, valoraciones y pruebas de aseguramiento de la calidad. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
- Intervalo: pH de -2,00 a 16,00
- Resolución: 0,01 pH
- Exactitud: ± 0,01 pH
- Cal. Puntos: Hasta 5
- Conjuntos de tampones: USA (1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45), NIST (1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45)
ORP
- Intervalo: ± 2000 mV
- Rango de mV rel.: ± 2000 mV
- Resolución: 0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (más allá)
- Exactitud: ± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (más allá)
máx.
- Rango (metro): De 0,0 a 100,0 ºC / de 32,0 a 212,0 ºF
- Resolución: 0,1 ºC/0,1 ºF
- Exactitud: ± 0,3 ºC / ± 0,5 ºF (de 0 a 70 ºC)
- Compensación: ATC / MTC (de 0 a 100 ºC) (solo pH)
- Calibración: Desviación en incrementos de 0,1°; rango de desviación: ± 5,0 ºC / ± 9,0 ºF
- Requisitos de alimentación: Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS)
Especificaciones
Medidor Eutech pH 700 con cuerpo de vidrio, electrodo de pH de poro abierto (EC620131), sonda ATC (PH5TEMB01P) Soporte de electrodos integral & adaptador de 100/240 VAC | |
±0,2 (±199,9), ±2 (más allá) | |
Desviación: Incrementos de 0,1°; intervalo de desviación: ±5,0 °C (±9,0 °F) | |
0,01 | |
±2000 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
0,1 °C/°F | |
Para ORP: ± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (más allá) | |
ATC/MTC (de 0°C a 100°C) (solo pH) |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
± 0,01 | |
De - 2 a 16 | |
±2000 | |
Hasta 5 | |
De 32,0 °F a 212,0 °F | |
100 | |
Para ORP: 0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (más allá) | |
Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS) |