Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinity (NaCl) Standard Solutions
Eutech™ offers Salinity Standard Solutions for use with Salinity Meters.
17.68€ - 28.20€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11579124
|
Thermo Scientific™
01X211231 |
Solución de calibración de NaCl de 25 ppt |
28.20€
480 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15601717
|
Thermo Scientific™
01X211230 |
Solución de calibración de NaCl de 5 ppt |
17.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Eutech™ offers a range of Salinity Standard Solutions for use with Salinity Meters. Salinity measurements are common in industries like agriculture, aquaculture, hydroponics, food, pools and spas where it is necessary to monitor the salt level constantly.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Description:
- ECNACL5PPT: 5 ppt (parts per thousand) Nacl calibration solution
- ECNACL25PPT: 25 ppt (parts per thousand) Nacl calibration solution
- ECNACL45PPT: 45 ppt(parts per thousand) Nacl calibration solution