Learn More
Eutech™ Medidores portátiles Eutech Salt 6+
Obtenga mediciones rápidas y precisas de salinidad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
456.00€ - 503.00€
Especificaciones
Measurement Modes | Salinidad con temperatura |
---|---|
Compensación de la temperatura | Automática o manual (de 0 a 50 °C) |
Intervalo (salinidad) | De 1,0 a 50,00 ppt/de 0,1 a 5,00 % |
Resolución (salinidad) | 0,1 ppt/0,01 % |
Exactitud (salinidad) | ± % de la escala completa |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11509214
|
Eutech™
01X289429 |
Medidor Salt 6+ con Kit, GripClip, maletín de transporte |
503.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11519214
|
Eutech™
01X289430 |
Medidor con GripClip Salt 6+ |
456.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La nueva serie de medidores portátiles de salinidad Thermo Scientific™ Eutech 6+ es ideal para las necesidades básicas de análisis de agua.
Diseño innovador de electrodos
- Compensación automática de temperatura rápida para tomar medidas de manera ágil y repetible, orificios de ventilación estratégicamente situados para eliminar la producción de burbujas de aire
- Funda de electrodo extraíble que facilita el mantenimiento
Coraza resistente de goma con soporte
- Coraza de goma con un cómodo soporte de sobremesa para ofrecer un ángulo de visión ideal cuando sea necesario
Impresionante precisión de salinidad
- Diseñado para adaptarse a la curva de salinidad no lineal y obtener así una mayor precisión en todo el rango con un solo punto de calibración
Innovador soporte de electrodos GripClip
- Fija la mayoría de los vasos de precipitados sin necesidad de un brazo de electrodo independiente
- Mantiene los electrodos suspendidos durante su uso y alejados de las barras agitadoras
- Permite un ajuste rápido de la altura de los electrodos para que esté conforme con la del recipiente para muestra y sus preferencias personales
Maletín de transporte resistente con accesorios
- Maletín rígido y compacto con todo lo necesario para calibraciones y mediciones
- Protege el medidor cuando no se utilice e incluye una abertura con espacio para asegurar elementos hasta que sea necesario
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Salinidad con temperatura | |
De 1,0 a 50,00 ppt/de 0,1 a 5,00 % | |
± % de la escala completa | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas) |
Automática o manual (de 0 a 50 °C) | |
0,1 ppt/0,01 % | |
De 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con la sonda suministrada) | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
> 500 h |
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.