Learn More
Eutech™ Medidores portátiles Eutech TDS 6+
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales sobre el terreno, en laboratorios y en coelgios.
466.00€ - 503.00€
Especificaciones
Measurement Modes | SDT con temperatura |
---|---|
Compensación de la temperatura | Automática o manual (de 0 a 80 °C) |
Intervalo (TDS) | 0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt |
Resolución (TDS) | 0,05 % a escala completa |
Exactitud (TDS) | ± % de la escala completa ± LSD |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11589204
|
Eutech™
01X289427 |
Medidor TDS 6+ con Kit, GripClip, maletín de transporte |
503.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11599204
|
Eutech™
01X289428 |
Medidor TDS 6+ con GripClip |
466.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La nueva serie de medidores portátiles de sólidos disueltos totales (TDS) Thermo Scientific™ Eutech 6+ es ideal para las necesidades básicas de análisis de agua.
Diseño innovador de electrodos
- Compensación automática de temperatura rápida para tomar medidas de manera ágil y repetible, orificios de ventilación estratégicamente situados para eliminar la producción de burbujas de aire
- Funda de electrodo extraíble que facilita el mantenimiento
Coraza resistente de goma con soporte
- Coraza de goma con un cómodo soporte de sobremesa para ofrecer un ángulo de visión ideal cuando sea necesario
Impresionante precisión de salinidad
- Diseñado para adaptarse a la curva de salinidad no lineal y obtener así una mayor precisión en todo el rango con un solo punto de calibración
Innovador soporte de electrodos GripClip
- Fija la mayoría de los vasos de precipitados sin necesidad de un brazo de electrodo independiente
- Mantiene los electrodos suspendidos durante su uso y alejados de las barras agitadoras
- Permite un ajuste rápido de la altura de los electrodos para que esté conforme con la del recipiente para muestra y sus preferencias personales
Maletín de transporte resistente con accesorios
- Maletín rígido y compacto con todo lo necesario para calibraciones y mediciones
- Protege el medidor cuando no se utilice e incluye una abertura con espacio para asegurar elementos hasta que sea necesario
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
SDT con temperatura | |
0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt | |
± % de la escala completa ± LSD | |
De 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con la sonda suministrada) | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
> 500 h |
Automática o manual (de 0 a 80 °C) | |
0,05 % a escala completa | |
Desde 0,30 hasta 1,00 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas) |
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.