Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de temperatura de la serie Eutech™ Temp 10
Click to view available options
Batería, tipo:
Alcalina 3 ‘AA’ 1,5 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Resistente y fácil de usar, la serie Eutech ™ Temp 10 cuenta con una gran pantalla LCD retroiluminada de dos líneas que proporciona lecturas claras y precisas de la temperatura medida y la temperatura mín./máx., incluso en entornos oscuros. Diseñada ergonómicamente para adaptarse perfectamente a la palma de la mano, la serie Temp 10 ofrece la máxima comodidad de manos libres con nuestro exclusivo kit de manos libres de tres vías, que se vende por separado.
Características:
Intuitivo
- Calibración automática: simplemente deje el electrodo en agua helada y presione «CAL» para calibrar
- temperatura mín./máx. con solo pulsar una tecla
- La pantalla doble muestra la lectura actual y mín./máx
- Pantalla iluminada amplia y fácil de leer
Versátil:
- mide de - 250 a 1372 °C
- Acepta una amplia variedad de sondas de temperatura utilizando miniconector estándar
- Opción exclusiva de manos libres de tres vías*: cuelgue el medidor de un tubo o cinturón, péguelo en una superficie ametálica o simplemente póngase el medidor sobre una superficie de mesa
Diseño robusto
- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras con teclado sellado y carcasa de plástico ABS
- La armadura protectora de caucho garantiza un agarre firme y se dobla para arriba como un soporte de sobremesa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dimensiones y peso: 175 x 97 x 42 mm (L x An x Al), 267 g (sin armadura); 180 x 102 x 52 mm (L x An x Al), 362 g (con armadura) |
| Batería, tipo | Alcalina 3 ‘AA’ 1,5 V |
| Tipo de pantalla | LCD: 58 x 40 mm con retroiluminación |
| Incluye | Lectura mín./máx., desconexión automática: 17,5 min (seleccionable), función de retención, indicador de estabilidad, entrada única, protección de entrada: -529 IP54 para carcasas resistentes al polvo y al agua |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -250 °C a +1372 °C |
| Tipo | Medidor de temperatura |
| Requisitos de almacenamiento | De -40 °C a +65 °C; del 10 % al 90 % (sin condensación) |