Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 6+
Click to view available options
Tipo:
Medidor con electrodo combinado 3 en 1
Medidor con electrodo de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK con electrodo de pH de unión simple y el ECPH603PLUSK con electrodo Combi de pH/temperatura 3 en 1 son opciones ideales para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
- Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
- Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
- El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
- El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
- Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo Combi de temperatura/pH 3 en 1 ECFC7352901B, electrodo ATC ECPHTEM01P & kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento & 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte |
| Incluye | Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,05 °C |
| Exactitud (mV) | ± 1 |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | Desde -1000 hasta 1000 |
| Resolución (mV) | 1 mV |
| Calibration Points | Hasta 5 |
| Mostrar más |