Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 6+
Código de producto. 15716275
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor con electrodo combinado 3 en 1
Medidor con electrodo de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15716275 Medidor con electrodo de pH cada uno
10548135 Medidor con electrodo de pH cada uno
11559164 Medidor con electrodo combinado 3 en 1 cada uno
3 options
Código de producto. 15716275
Marca: Thermo Scientific™ 01X245026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK con electrodo de pH de unión simple y el ECPH603PLUSK con electrodo Combi de pH/temperatura 3 en 1 son opciones ideales para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA), 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST), 4,10; 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo de pH de unión simple ECFC7252101B, electrodo ATC ECPHTEM01P y kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte
Incluye Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico
Exactitud (temperatura) ± 0,05 °C
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (mV) Desde -1000 hasta 1000
Resolución (mV) 1 mV
Calibration Points Hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
Batería, tipo 4 pilas AAA de 1,4 V
Tipo Medidor con electrodo de pH