Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de interfaz USB a IrDA Eutech™ para medidores de la serie Eutech™ 600
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
600/610/620/650 metros
Unit Size:
cada uno
Description
Eutech™ ofrece varios tipos de adaptadores que están disponibles para su uso con diferentes medidores para la comunicación a un PC. El adaptador de interfaz USB a IrDA Eutech™ se utiliza para conectar medidores de la serie Eutech™ 600 al ordenador.
Características:
- Se utiliza con: Eutech 600/610/620/650
- Nota: Este producto no es compatible con Windows 10 y 11
Specifications
Specifications
| Descripción | Adaptador de interfaz USB/IrDA (para la comunicación de un medidor de la serie 600 a un PC) |
| Tipo | Adaptador de interfaz de USB a IrDA |
| Compatibilidad | No es compatible con Windows 10 y 11 |
| Para utilizar con (equipo) | 600/610/620/650 metros |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction