Learn More
Novus Biologicals™ EV MaxiSEC Columns
920.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. |
---|---|
Tipo de muestra | Urine, cell culture supernatant, or other diluted matrices |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18624810
|
Novus Biologicals™
NBP3-11764 |
3 Columns |
920.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Store at 4°C. | |
Urine, cell culture supernatant, or other diluted matrices |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ EV MaxiSEC Columns