Learn More
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Cell Culture)
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Cantidad | 25 mL |
| Suficiente para | A 25mL solution is equalivant to 25 reactions (cell culture media) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Cell culture supernatant |