Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Las bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA Fisherbrand™ con tapas proporcionan un excelente aislamiento para cualquier aplicación criogénica de sobremesa, sin complicaciones.
Marca: Fisherbrand™ 0439387
63.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Includes: tapa extraíble.
Descripción
- El etilenvinilacetato a prueba de transpiración no goteará
- Compatible con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
- Las bases y las tapas cuentan con asas que se pueden utilizar con guantes
- La limpieza es rápida y fácil con boquillas moldeadas
Especificaciones
Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas | |
Contenedor con tapa | |
Caja de almacenamiento criogénico | |
Azul | |
No |
Tapa extraíble | |
Etilvinilacetato | |
1 | |
2,5 L |