Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas |
| Incluye | Tapa extraíble |
| Descripción | Bandeja con tapa |
| Material | Etilvinilacetato |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénico |
| Cantidad | 1 |
| Color | Azul |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Control de temperatura | No |