Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,5 L
4 L
9 L
Color:
Azul
Morado
Verde
Incluye:
Tapa extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas |
| Incluye | Tapa extraíble |
| Descripción | Bandeja con tapa |
| Material | Etilvinilacetato |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénico |
| Cantidad | 1 |
| Color | Verde |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Control de temperatura | No |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion