Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Código de producto. 16584241 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,5 L
4 L
9 L
Color:
Azul
Morado
Verde
Incluye:
Tapa extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Incluye unitSize
16584241 4 L Morado Tapa extraíble cada uno
16534241 1 L Azul Tapa extraíble cada uno
16544241 1 L Verde Tapa extraíble cada uno
16554241 1 L Morado Tapa extraíble cada uno
16564241 4 L Azul Tapa extraíble cada uno
16574241 4 L Verde Tapa extraíble cada uno
16594241 9 L Azul Tapa extraíble cada uno
16504251 9 L Verde Tapa extraíble cada uno
16514251 9 L Morado Tapa extraíble cada uno
16524251 2,5 L Azul Tapa extraíble cada uno
16534251 2,5 L Verde Tapa extraíble cada uno
16544251 2,5 L Morado Tapa extraíble cada uno
16554251 4 L Azul Tapa extraíble cada uno
16564251 4 L Verde Tapa extraíble cada uno
16574251 4 L Morado Tapa extraíble cada uno
15 options
Código de producto. 16584241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
tapa extraíble.
Las bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA Fisherbrand™ con tapas proporcionan un excelente aislamiento para cualquier aplicación criogénica de sobremesa, sin complicaciones.
  • El etilenvinilacetato a prueba de transpiración no goteará
  • Compatible con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
  • Las bases y las tapas cuentan con asas que se pueden utilizar con guantes
  • La limpieza es rápida y fácil con boquillas moldeadas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
Incluye Tapa extraíble
Descripción Bandeja con tapa
Material Etilvinilacetato
Tipo Caja de almacenamiento criogénico
Cantidad 1
Color Morado
Capacidad (métrico) 4 L
Esterilizables en autoclave No
Control de temperatura No