Learn More
Fisherbrand™ Tapón de sellado EVA
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates is a reusable EVA sealing cap that fits onto the top of the plate to retain the sample in the well during transit or to stop the well and its contents from becoming contaminated.
Marca:  Fisherbrand™ 219004
Encompass_Preferred
Código de producto. 12419307
  • 220.55€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • For friction sealing of plates during transport or storage
  • Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
  • Cap mats can be sterilized and reused
  • Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
  • Rnase/Dnase free
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
No estéril
50
Cuadrado
EVA
96
Tapón de sellado cuadrado de 96 pocillos
96-well Square Deepwell Plate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.