Learn More
RETSCH Herramientas de prensado aspirables
Código de producto. p-8003835 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Sedimentos de 32 mm de diámetro
Sedimentos de 40 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11944752
Marca: RETSCH 22.458.0017
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prepare muestras sólidas para el análisis de XRF. Las herramientas de prensado aspirables Retsch™ están diseñadas para su uso con prensas de pastillas Retsch PP 25.
La prensa de pastillas Retsch PP 25 es una unidad de sobremesa compacta con un funcionamiento especialmente sencillo y seguro.
  • Produce pastillas estables de alta calidad.
  • Funcionamiento fácil y seguro
  • Varias herramientas de prensado disponibles
  • Se puede aspirar.
  • Unidad de sobremesa compacta
Especificaciones
Tipo Herramientas de prensado aspirables
Diámetro (métrico) Sedimentos de 40 mm de diámetro
Para utilizar con (equipo) Prensa de pastillas PP 25, pastillas de 40 mm de diámetro
Peso (métrico) 0,01 kg