Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de Evans
33.90€ - 102.00€
CAS | 314-13-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C34H24N6Na4O14S4 |
Peso molecular (g/mol) | 960.79 |
Número MDL | MFCD00004021 |
Clave InChI | KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J |
Sinónimo | C.I. 23860, Direct Blue 53 |
PubChem CID | 24832074 |
Nombre IUPAC | tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10206640
|
Thermo Scientific Chemicals
195550050 |
5 g | Frasco de vidrio |
33.90€
5 g |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10656402
|
Thermo Scientific Chemicals
|
25 g | Frasco de vidrio |
102.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
314-13-6 | |
960.79 | |
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J | |
24832074 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
C34H24N6Na4O14S4 | |
MFCD00004021 | |
C.I. 23860, Direct Blue 53 | |
tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato |
Especificaciones
Evans Blue | |
C34H24N6Na4O14S4 | |
C.I. 23860, Direct Blue 53 | |
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J | |
tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato | |
24832074 |
314-13-6 | |
MFCD00004021 | |
Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 | |
960.79 | |
960.78 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Evans Blue
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only