Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación con junta cónica esmerilada
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas cónicas esmeriladas se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03042973
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Código de producto. 11886084
  • 721.86€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con cuello central y junta cónica
  • Forma de pera con etiqueta de inscripción
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
Evaporadores rotatorios
158 mm
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Centro