Learn More
Liebisch™ Evaporador con bloque de calentamiento fijo para 60 muestras
10700.00€ - 10805.00€
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11940188
|
Liebisch™
67386101 |
de 130 °C |
10700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10198231
|
Liebisch™
67386201 |
200 °C |
10805.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Especificaciones
450 x 230 x 130 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Liebisch™ Evaporador con bloque de calentamiento fijo para 60 muestras