Learn More
Thermo Scientific™ Émbolos para el sistema de dispensación eVol™ XR
Código de producto. p-6227392 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de dispensación electrónico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13407036
Marca: Thermo Scientific™ 66002031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solicite estos émbolos para su uso con la jeringa del tamaño correspondiente en el sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol-™.
Utilice estos émbolos del sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ con la jeringa de tamaño correspondiente en el sistema de dispensación eVol. Como las jeringas, estos émbolos están disponibles en tamaños de 5 a 1000 μL. El sistema de dispensación eVol portátil y exclusivo permite realizar de forma exacta y reproducible una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
El sistema de dispensación eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
  • Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
El sistema unifica dos dispositivos de precisión: una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
  • El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
  • Cumple con los protocolos GLP y GMP.
Versatilidad y funcionalidad excepcionales
  • El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
  • La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Émbolo de sistema de dispensación
Línea de productos HyperSep
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación electrónico