Learn More
Thermo Scientific™ Kit de sistema dispensador de muestras eVol™ XR
Tiempo mínimo de puesta en marcha. El kit del sistema dispensador de muestras Thermo Scientific™ eVol™ incluye un sistema de dispensación eVol XR y tres jeringas (5, 50 y 500 μL).
Marca: Thermo Scientific™ 66002-024
Descripción
Tiempo mínimo de puesta en marcha. El kit del sistema dispensador de muestras Thermo Scientific™ eVol™ incluye un sistema de dispensación eVol XR y tres jeringas (5, 50 y 500 μL). El sistema de dispensación eVol es un dispensador digital portátil único que realiza una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
El sistema de dispensación eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:- Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
- Cumple con los protocolos GLP y GMP.
- El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
- La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
Especificaciones
Kit de sistema dispensador de muestras | |
Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos | |
Sistemadispensador | |
HyperSep |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.