Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de dispensación eVol™ XR
Elimine la variabilidad de dispensación con este exclusivo dispensador digital portátil que realiza una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible.
Marca: Thermo Scientific™ 66002-020
Descripción
El pipeteo convencional puede dar lugar en ocasiones a errores y repetición del trabajo, en función del técnico que esté realizando el trabajo. Ahora hay una forma de eliminar la variabilidad de dispensación y mejorar su eficacia. El sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ es un dispensador digital portátil único que realiza una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
El sistema de dispensación eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:- Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
- Cumple con los protocolos GLP y GMP.
- El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
- La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
Especificaciones
Sistema dispensador de muestras | |
Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos | |
Sistemadedispensaciónelectrónico | |
HyperSep |