Learn More
Thermo Scientific™ Cargador y soporte del sistema de dispensación eVol™ XR
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Solicite el cargador y el soporte del sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ para cargar su sistema de dispensación. El sistema de dispensación eVol es un dispensador digital portátil único que permite realizar una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
- Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
- Cumple con los protocolos GLP y GMP.
- El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
- La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cargador de |
| Línea de productos | HyperSep |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de dispensación electrónico |