Learn More
Thermo Scientific™ Cargador y soporte del sistema de dispensación eVol™ XR
Código de producto. 12504356 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cargador de
cargador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12504356
Marca: Thermo Scientific™ 66002026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cargue el sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ con este cargador y consiga el soporte que sostiene el sistema de dispensación eVol cuando no está en uso.
Solicite el cargador y el soporte del sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ para cargar su sistema de dispensación. El sistema de dispensación eVol es un dispensador digital portátil único que permite realizar una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
El sistema de dispensación eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
  • Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
El sistema unifica dos dispositivos de precisión: una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
  • El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
  • Cumple con los protocolos GLP y GMP.
Versatilidad y funcionalidad excepcionales
  • El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
  • La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cargador
Línea de productos HyperSep
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación electrónico