Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para sistema de dispensación eVol™ XR
Solicite este soporte para sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ para sujetar cómodamente el dispensador y las jeringas cuando no se utilicen.
Marca:  Thermo Scientific™ 66002-025
Código de producto. 10077944
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Solicite este soporte para sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™ para sujetar cómodamente el dispensador y las jeringas cuando no se utilicen. El sistema de dispensación eVol es un dispensador digital portátil único que realiza una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios. El pipeteo convencional puede dar lugar en ocasiones a errores y repetición del trabajo, en función del técnico que esté realizando el trabajo. Ahora hay una forma de eliminar la variabilidad de dispensación y mejorar la eficacia.
El sistema de dispensación eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
  • Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
El sistema unifica dos dispositivos de precisión: una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
  • El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
  • Cumple con los protocolos GLP y GMP.
Versatilidad y funcionalidad excepcionales
  • El acoplamiento XCHANGE integrado facilita el cambio rápido de jeringas, lo que previene la contaminación cruzada.
  • La adición de la tecnología Thermo Scientific™ MEPS™ (microextracción por absorbente envasado) a una jeringa XCHANGE permite la preparación de muestras automatizada mediante SPE en un sistema portátil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte eVol
estar de pie
HyperSep
Sistema de dispensación electrónico