Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Visible Spectrophotometer
Código de producto. 10438278 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Evolution 260 PC Espectrofotómetro
Incluye:
Cables de alimentación para UE/EE. UU./Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10438278
Marca: Thermo Scientific™ 840211000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution 260 ofrece un rendimiento fiable y de alta calidad, y un manejo mejorado para el cliente.
Avance en sus trabajos de investigación con los fiables resultados de absorbancia del Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Vis spectrophotometer, diseñado para adaptarse al cambiante mundo de la investigación de ciencias de la vida. El Evolution 260 Bio spectrophotometer permite un control mediante ordenador o tablet y ofrece mediciones de alto rendimiento para una amplia gama de mediciones y muestras biológicas. Un software potente, unas ópticas de precisión y una completa línea de accesorios combinados en una solución integral que acelera el proceso desde la toma de muestras a la obtención de resultados. El Thermo Scientific™ INSIGHT™ software, incluido en el sistema Evolution 260 Bio, ofrece métodos de ensayo preprogramados para aumentar la exactitud y la comodidad.
Aplicaciones para ciencias de la vida completas
El software INSIGHT de próxima generación ofrece la enorme comodidad de métodos de análisis de ácido nucléico y proteínas fáciles de comprender, e incluye módulos dedicados para:
  • Concentración de ácido nucléico por medición directa de UV a 260 nm, entre otros, ADN, ssDNA, ARN y siRNA
  • Mediciones de pureza de ácido nucléico con ratios de entre 260/280 nm y 260/230
  • Análisis de proteína por medición directa de UV a 205 o 280 nm
  • Métodos de análisis colorimétrico más comunes, entre ellos: Ensayo de proteínas Pierce 660 nm, Bradford, BCA y Lowry
  • Medición de la eficiencia del marcado fluorescente para proteínas y ácidos nucléicos
  • Medición de la eficiencia del marcado de microarray para una o dos tinciones
  • Software INSIGHT personalizable y directo
Personalice su pantalla de inicio para facilitar la navegación y mejorar la comodidad de uso
  • Las herramientas de los libros de trabajo ahorran tiempo y aseguran resultados exactos
  • Los scripts CUE permiten crear una interfaz personalizada y un flujo de trabajo simplificado
El mejor de su clase en rendimiento
  • Geometría de doble haz ideal para cinética o cualquier muestra que pueda cambiar en el tiempo
  • Tecnología de geometría de adecuada a la aplicación (AFBG) que proporciona resultados superiores en microcubetas y muestras turbias
  • Las lámparas de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
  • El disparador electrónico asegura la medición cinética de mezclas rápidas con el nivel de exactitud más alto
  • La precisión y la velocidad del motor del monocromador permiten obtener longitudes de onda precisas y recopilar datos de barrido espectral rápidos.
  • La pantalla táctil en color ofrece control del instrumento usando el ordenador integrado
  • El teclado integrado permite la comunicación con el software INSIGHT
  • La opción de configuración local o PC ofrece flexibilidad y comodidad
Accesorios para todas las necesidades de muestreo
  • Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
  • Cambiadores de cubetas automatizados con control de temperatura Peltier para aumentar la velocidad de procesamiento de muestras
  • Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 °C a 100 °C
  • La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones.
Rendimiento del sistema con fiabilidad garantizada
  • El paquete Thermo Scientific UV-Validator ofrece apoyo para cualificar el sistema y validar actividades.
  • Contiene toda la documentación que precisa para facilitar el cumplimiento del sistema con las normas y directrices de FDA, GxP, ISO 9001:2000 e ISPE 2001.
  • Comprobación automática de CVC y accesorio de lámpara de mercurio para asegurar la precisión de los datos
  • El software de seguridad Thermo Scientific INSIGHT proporciona herramientas suficientes para cumplir los requisitos de 21 CFR Parte 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,0010 A, de 200 a 800 nm, 1,0 nm de ancho de banda espectral, suavidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008.
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 62,2 x 48,6 x 27,9 cm (24 x 19 x 11 in)
Línea de productos Evolution 260 Bio
Ancho de banda espectral Variable: 1,0 nm; 2,0 nm; microcelda AFBG optimizada; fibra óptica AFBG optimizada; materiales AFBG optimizados
Tipo Evolution 260 PC Espectrofotómetro
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación < 0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm de SBW, calentamiento de 1 h
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz seleccionados automáticamente, 150 W máximo
Incluye Cables de alimentación para UE/EE. UU./Reino Unido
Vida útil de la lámpara 7 years typical
Ruido 0A: < 0,00015 A
1A: < 0,00025 A
2A: < 0,00080 A
260 nm, 1,0 nm de SBW, RMS
Diseño óptico Doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia; Geometría de haz adecuada a la aplicación; Monocromador Czerny-Turner
Pruebas de conformidad con la farmacopea (Especificaciones de rendimiento garantizadas) Resolución (tolueno en hexano): ≥ 1,8 A de precisión fotométrica (60 mg/l de K2Cr2O7): Luz difusa de ± 0,010 A: ≤ 1 %T a 198 nm: KCI; ≤ 0,05 %T a 220 nm: Nal, KI Precisión de longitud de onda: líneas de emisión de ± 0,5 nm 541.9, 546,1 nm Hg, ± 0,8 nm de intervalo completo Repetibilidad de longitud de onda: ≤ 0,05 nm, barrido repetitivo de línea de emisión de 546,1 nm Hg
Pantalla fotométrica − 0,3 to 4,0 A
Intervalo fotométrico >3,5 A+
Repetibilidad fotométrica ±0,0002A
Procesador Microsoft Windows 7, Windows 8
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % Transmitancia, % Reflectancia, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Factor Abs*, Intensidad
Velocidad de barrido De < 1 a 6000 nm/min; variable
Garantía 3 años
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm (líneas de mercurio de 541,9, 546,1 nm); ± 0,8 nm (intervalo completo 190-1100 nm)
Intervalo de datos de longitud de onda 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Peso (imperial) 32 lb
Peso (métrico) 14,4 kg