Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier
Consiga un rendimiento superior del control de la temperatura y la agitación de las muestras para muchos métodos de análisis UV-Visible.
5355.00€ - 11135.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15373519
|
Thermo Scientific™
699-131100 |
Sistema Peltier de una sola celda | El kit consta de: Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato Todos los tubos, cables y conectores necesarios |
5355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15173416
|
Thermo Scientific™
699-131200 |
Sistema Peltier de 8 celdas | El kit consta de: Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart Todos los tubos, cables y conectores necesarios |
11135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El control de la temperatura y la agitación de muestras son factores determinantes en muchos métodos analíticos UV-Visibles. Los accesorios termostáticos Peltier superan a las unidades calentador/enfriador tradicionales y ofrecen un rendimiento superior con un diseño compacto integrado, una configuración sencilla y un control de la temperatura preciso. Accesorios Thermo Scientific™ Peltier para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y 300 UV-Vis proporcionan termostatización y ajuste de la rampa con un preciso control de la temperatura a entre 0 y 110 °C.
Termostatización precisa
La recirculación del agua proporciona un disipador de calor eficaz que permite al elemento Peltier calentar o enfriar el bloque en un amplio intervalo de temperatura. El portacubetas de una posición puede alcanzar los 0 °C y los 110 °C. El soporte para 8 cubetas se puede enfriar a hasta 5 °C y calentar a hasta 100 °C. Al contrario de la termostatización con un baño de recirculación de agua tradicional en la que es necesario calentar o enfriar un gran volumen de líquido, el calentamiento o enfriamiento del portacubetas con el efecto Peltier permite un control de la temperatura más rápido y eficaz.
Aumentos de temperatura
El Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software controla el PCCU1 y le permite implementar aumentos programados de la temperatura con varios ciclos de aumento y espera. Añada un termopar y un concentrador de termopar para controlar la temperatura exacta de cada celda a medida que realiza los ciclos de calentamiento y enfriamiento para su estudio.
- Renaturalización y desnaturalización del ADN o cualquier otro experimento de temperatura programada con el software INSIGHT 2 Bio
- Número máximo de ciclos de aumento y espera por experimento: 20
- Velocidad máxima de rampa: 20 °C
- Velocidad mínima de rampa: 0,4 °C
Los accesorios Peltier para espectrofotómetros Evolution serie 200 y 300 UV-Vis utilizan la circulación de agua como fuente de calor para el calentamiento y un disipador de calor para el enfriamiento. La unidad del controlador PCCU1 proporciona el flujo o la recirculación de agua. Utiliza su propio intercambiador de calor para mantener el agua a una temperatura cercana a la ambiente. Se obtiene control de agitación para los portacubetas de 1 posición u 8 cubetas al colocar una microbarra agitadora dentro de la cubeta. Acceda a temperaturas de 0 a 110 °C con termostatización de temperatura fija desde la unidad de control. El aumento de la temperatura se controla mediante el INSIGHT Software en espectrofotómetros Evolution serie 200 UV-Vis.
El control por ordenador y la supervisión de la temperatura del bloque son posibles con INSIGHT Software para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution 201, 220 y 260 Bio UV-Vis. Esto incluye aplicaciones de aumento de la temperatura, cinética de temperatura variable y fusión de ADN con el INSIGHT Bio Software opcional.
Con el espectrofotómetro Evolution 300 UV-Vis, la termostatización se consigue mediante la interfaz de la unidad de control PCCU1. El aumento de la temperatura no es compatible.
Elija una de nuestras opciones de sonda de temperatura para controlar la temperatura dentro de una sola cubeta en cualquier espectrofotómetro Evolution o de hasta 8 cubetas mediante INSIGHT Software en espectrofotómetros Evolution serie 200 UV-Vis.