Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Saque el máximo partido a su espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ con una amplia selección de Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories.
Marca: Thermo Scientific™ 840-214800
Descripción
Los accesorios Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
- Funcionamiento completamente integrado con los métodos de los software Thermo Scientific™ INSIGHT™ y Thermo Scientific™ VISION™. Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
- Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
- Capaz de manejar volúmenes de muestras de 200 µl a 9999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables
- Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
- Los aspiradores admiten celdas de paso óptico de 10 mm y más corto con el uso de un espaciador adecuado. Las celdas de paso óptico más largo no son compatibles.
- Paquetes de tubos especializados disponibles para
- Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
- Resistentes a ácidos (C-Flex)
- Biocompatibles (Chemdurance Bio)
- Resistentes a productos químicos (Viton)
- Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos:
Al implementar el accesorio inteligente para succión en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
Especificaciones
Funciona junto con los automuestreadores Cetac 260 y 520 con el control de INSIGHT Auto | |
Solo para espectrofotómetros Evolution de la serie 200 | |
10 mm |
Accesorio Smart Sipper Evolution de la serie 200 | |
Panel frontal con pico sipper e interruptor manual para espectrofotómetros Evolution de la serie 200 | |
160 μl |