Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los accesorios Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
- Funcionamiento completamente integrado con los métodos de los software Thermo Scientific™ INSIGHT™ y Thermo Scientific™ VISION™. Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
- Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
- Capaz de manejar volúmenes de muestras de 200 μl a 9,999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables
- Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
- Los aspiradores admiten celdas de paso óptico de 10 mm y más corto con el uso de un espaciador adecuado. Las celdas de paso óptico más largo no son compatibles.
- Paquetes de tubos especializados disponibles para
- Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
- Resistentes a ácidos (C-Flex)
- Biocompatibles (Chemdurance Bio)
- Resistentes a productos químicos (Viton)
- Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos:
Al implementar Smart Sipper Accessory en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda de flujo de cuarzo, longitud de 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Aspiradores Evolution Smart |
| Incluye | Conectores a rosca y tubo de PTFE |