Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories Código de producto.: 15811148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    285.15€ / cada uno
    Ahorro 10.85€
    3% Descuento
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Código de producto. 15811148 Tienda Thermo Scientific Productos
Kit de tubos de bomba resistentes al ácido, cada uno
Click to view available options
Tipo:
Accesorios Evolution One/One Plus
Celda de flujo de cuarzo, longitud de 10 mm
Kit de tubos de bomba resistentes al ácido
Muestreador automático CETAC ASX-280; Sistema de 2 gradillas
Resistentes a sustancias químicas Tubos de bombas
Tubo de silicona para bomba de productos químicos
Tubos Hellma, racores roscados
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15811148
Marca: Thermo Scientific™ 699129600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    285.15€ / cada uno
    Ahorro 10.85€
    3% Descuento
Saque el máximo partido a su espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ con una amplia selección de Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories.
Los accesorios Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
  • Funcionamiento completamente integrado con los métodos de los software Thermo Scientific™ INSIGHT™ y  Thermo Scientific™ VISION™.  Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
  • Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
  • Capaz de manejar volúmenes de muestras de 200 μl a 9999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables.
  • Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
  • Los aspiradores admiten celdas de paso óptico de 10 mm y más corto con el uso de un espaciador adecuado.  Las celdas de paso óptico más largo no son compatibles.  
  • Paquetes de tubos especializados disponibles para 
    • Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
    • Resistentes a ácidos (C-Flex)
    • Biocompatibles (Chemdurance Bio)
    • Resistentes a productos químicos (Viton) 
  • Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos:
Al implementar el accesorio inteligente para succión en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de tubos de bomba resistentes al ácido
Para utilizar con (equipo) Aspiradores Evolution Smart
Título del producto
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories >