Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Código de producto. 16641994 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorios Evolution One/One Plus
Celda de flujo de cuarzo, longitud de 10 mm
Kit de tubos de bomba resistentes al ácido
Muestreador automático CETAC ASX-280; Sistema de 2 gradillas
Resistentes a sustancias químicas Tubos de bombas
Tubo de silicona para bomba de productos químicos
Tubos Hellma, racores roscados
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
16641994 Muestreador automático CETAC ASX-280; Sistema de 2 gradillas 1 set
10501159 Accesorios Evolution One/One Plus cada uno
15327273 Celda de flujo de cuarzo, longitud de 10 mm cada uno
15801148 Tubo de silicona para bomba de productos químicos cada uno
15811148 Kit de tubos de bomba resistentes al ácido cada uno
15821148 Resistentes a sustancias químicas Tubos de bombas cada uno
15626618 Tubos Hellma, racores roscados cada uno
7 options
Código de producto. 16641994
Marca: Thermo Scientific™ 840295900
Saque el máximo partido a su espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ con una amplia selección de Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories.
Los accesorios Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
  • Funcionamiento totalmente integrado con el software Thermo Scientific™ INSIGHT™ en todos los espectrofotómetros Evolution. Compatible con el software Thermo Scientific™ VISIONlite™ en Evolution 200. Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
  • Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
  • Capaz de manejar volúmenes de muestras de 200 μl a 9999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables.
  • Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
  • Los aspiradores admiten celdas de trayectoria óptica de 10 mm y celdas de trayectoria óptica más cortas en el soporte de celdas estándar con el uso de un separador adecuado. Intercambie en un soporte de celda de trayectoria larga para admitir celdas de flujo de hasta 100 mm de longitud de trayectoria.
  • Paquetes de tubos especializados disponibles para:
    • Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
    • Resistentes a ácidos (C-Flex)
    • Biocompatibles (Chemdurance Bio)
    • Resistentes a productos químicos (Viton)
  • Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos: al implementar el accesorio inteligente para succión en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detalles de configuración Póngase en contacto con su representante de ventas local de Thermo Fisher Scientific para obtener ayuda sobre la configuración de los sistemas de muestreadores automáticos.
Tipo Muestreador automático CETAC ASX-280; Sistema de 2 gradillas
Para utilizar con (equipo) Aspiradores Evolution Smart