Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ Pro UV-Vis
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-340100
Detalles adicionales : Peso : 42.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17309263
  • 16187.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific Insight Pro fácil de usar y de aprender.
  • Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT Pro que le acompañará en cada fase del proceso.
  • Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos.
  • Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo.
  • Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la actual 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico.
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo:
  • Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia.
  • Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los aspiradores, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador.
  • Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution Pro UV-Vis con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas.
Entornos de control de calidad/normativa:
Para utilizar los espectrofotómetros Evolution Pro UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes Evolution Pro Pharma Value incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad 
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Kit de filtros de cualificación para UV-Vis
Los paquetes Evolution Pro Pharma de patrones de USP/EP incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Conjunto de patrones UV de la USP y EP
Conjunto de patrones visibles de la USP y EP
Información sobre pedidos de accesorios:
todos los accesorios se venden por separado.Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
Especificaciones
Especificaciones
±0,001 A (de 200 a 800 nm), 2,0 nm de SBW, fluido
Dos fotodiodos de silicio coincidentes
Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
De 190 nm a 1100 nm
100/240 V, 50/60 Hz
>5 años o más si no se utiliza la señal activa
Ebert modificado
Haz doble con posiciones de muestra y cubeta de referencia/accesorios
1A: ±0,004 A, 2 A: ±0,004 A, 3 A: ±0,006 A, medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST
> 4 A
Absorbancia, % de transmitancia, % de reflectancia, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS x factor, intensidad, de 1.º a 4.º derivado
KCl, 198 nm: ≤0,4 % T
NaI, 220 nm: ≤0,032 % T
NaNO2, 340 nm: <0,01 % T
±0,20 nm (línea de emisión de 546,07 nm Hg), ±0,30 nm, de 190 a 900 nm
Desviación estándar de 10 mediciones <0,05 nm
Espectrofotómetro UV-Vis Evolution Pro con lámpara de mercurio
Evolution Pro
Espectrofotómetro UV-Vis con lámpara de mercurio
<0,0005 A/h, 500 nm, 2,0 nm de SBW, 2 horas de calentamiento
Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, aseguramiento y control de la calidad industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
0 A: <0,00018 A
1 A: <0,00022 A
2A: <0,00050 A
500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Exactitud de longitud de onda: ±0,3 nm 190–900 nm
Repetibilidad de la longitud de onda: SD, 10 mediciones <0,1 nm
precisión de absorbancia: < ± 0,010 A a 1 A, < ± 0,010 A a 2 A
, repetibilidad de absorbancia: ±0,0025 A a 1 A
Luz difusa: 198 nm con KCl >2 A, 220 nm con NaI >3 A, 300 nm con acetona >3 A, 340 nm con NaNO2 >3 A
Resolución: Relación pico/canal >1,8 a 1 nm de ajuste SBW
± 6 A
1A: ± 0,0025 A
Variable, hasta 6000 nm/min.
Garantía de sustitución de fuente de 3 años
10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 y 0,05 nm