Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ Pro UV-Vis
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17319263 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Espectrofotómetro UV-Vis con lámpara de mercurio
Espectrofotómetro UV-Vis con paquete Mercury Lamp USP/EP Standards Pharma Bundle - INTL
Paquete USP/EP Standards Pharma - INTL
Paquete de espectrofotómetro UV-Vis Pharma Value - INTL
Paquete de valores de espectrofotómetro UV-Vis con lámpara de mercurio Pharma - INT.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17319263
Marca: Thermo Scientific™ 840340200
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific Insight Pro fácil de usar y de aprender.
  • Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT Pro que le acompañará en cada fase del proceso.
  • Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos.
  • Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo.
  • Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la actual 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico.
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo:
  • Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia.
  • Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los aspiradores, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador.
  • Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution Pro UV-Vis con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas.
Entornos de control de calidad/normativa:
Para utilizar los espectrofotómetros Evolution Pro UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes Evolution Pro Pharma Value incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad 
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Kit de filtros de cualificación para UV-Vis
Los paquetes Evolution Pro Pharma de patrones de USP/EP incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Conjunto de patrones UV de la USP y EP
Conjunto de patrones visibles de la USP y EP
Información sobre pedidos de accesorios:
todos los accesorios se venden por separado.Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ±0,001 A (de 200 a 800 nm), 2,0 nm de SBW, fluido
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio coincidentes
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Evolution Pro
Ancho de banda espectral Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación <0,0005 A&fraslh, 500 nm, 2,0 nm de SBW, 2 horas de calentamiento
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Académico, productos químicos, alimentos y bebidas, productos químicos medioambientales, aseguramiento y control de la calidad industriales, ciencia de los materiales, sector farmacéutico
Incluye Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer
Vida útil de la lámpara >5 años o más si no se utiliza la señal activa
Ruido 0A: <0,00018 A
1 A: <0,00022 A
2A: <0,00050 A
500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Diseño óptico Ebert modificado
Haz doble con posiciones de muestra y cubeta de referencia/accesorios
Pruebas de conformidad con la farmacopea Exactitud de longitud de onda: ±0,3 nm 190–900 nm
Repetibilidad de la longitud de onda: SD, 10 mediciones <0,1 nm
precisión de absorbancia: < ± 0,010 A a 1 A, < ± 0,010 A a 2 A
, repetibilidad de absorbancia: ±0,0025 A a 1 A
Luz difus
Exactitud fotométrica 1A: ± 0,004 A,2 A: ±0,004 A, 3 A: ±0,006 A, medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST
Pantalla fotométrica ± 6 A
Intervalo fotométrico > 4 A
Repetibilidad fotométrica 1A: ± 0,0025 A
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % de transmitancia, % de reflectancia, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS x factor, intensidad, de 1.º a 4.º derivado
Velocidad de barrido Variable, hasta 6000 nm/min.
Luz difusa KCl, 198 nm: ≤0,4 % T
NaI, 220 nm: ≤0,032 % T
NaNO2, 340 nm: <0,01 % T
Garantía Garantía de sustitución de fuente de 3 años
Exactitud de la longitud de onda ±0,20 nm (línea de emisión de 546,07 nm Hg), ±0,30 nm, de 190 a 900 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 y 0,05 nm
Repetibilidad de longitud de onda Desviación estándar de 10 mediciones <0,05 nm