Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ Pro UV-Vis
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Marca:  Thermo Scientific™ 912A1112
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17405613
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific Insight Pro fácil de usar y de aprender.
  • Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT Pro que le acompañará en cada fase del proceso.
  • Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos.
  • Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo.
  • Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la actual 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico.
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo:
  • Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia.
  • Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los aspiradores, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador.
  • Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution Pro UV-Vis con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas.
Entornos de control de calidad/normativa:
Para utilizar los espectrofotómetros Evolution Pro UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes Evolution Pro Pharma Value incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad 
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Kit de filtros de cualificación para UV-Vis
Los paquetes Evolution Pro Pharma de patrones de USP/EP incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Conjunto de patrones UV de la USP y EP
Conjunto de patrones visibles de la USP y EP
Información sobre pedidos de accesorios:
todos los accesorios se venden por separado.Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
El paquete Evolution Pro Pharma Value incluye:
- Espectrómetro Evolution Pro UV-Vis
- INSIGHT Pro con software de seguridad
- Validador para Insight Pro A4 Paper Version
- Kit de filtro de cualificación para UV-Vis
Evolution Pro
Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Paquete de espectrofotómetro UV-Vis Pharma Value - INTL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.