Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ Pro UV-Vis
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Marca: Thermo Scientific™ 912A1113
Detalles adicionales : Peso : 83.30000kg
Descripción
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific Insight Pro fácil de usar y de aprender.
- Cambie fácilmente de la muestra al informe final gracias al intuitivo software INSIGHT Pro que le acompañará en cada fase del proceso.
- Obtenga los resultados que necesita para el análisis cuantitativo, el escaneo y las aplicaciones cinéticas con herramientas de software completas para la recopilación, el procesamiento y la elaboración de informes de datos.
- Personalice métodos complejos con facilidad mediante módulos de aplicación orientados al flujo de trabajo.
- Aplique la seguridad de los datos con las herramientas opcionales del software de seguridad INSIGHT a fin de cumplir con la actual 21 CFR, parte 11, en su laboratorio farmacéutico.
Mejore la productividad con la flexibilidad de muestreo:
- Acelere sus análisis con los accesorios inteligentes de Thermo Scientific™ con diseño de encaje a presión para mayor comodidad y consistencia.
- Elimine la configuración manual con el reconocimiento automático y la integración de software de los aspiradores, los cambiadores de celdas y los accesorios del automuestreador.
- Aproveche la amplia separación de haces y el gran compartimento de muestras del espectrofotómetro Evolution Pro UV-Vis con flexibilidad para accesorios exclusivos y aplicaciones avanzadas.
Entornos de control de calidad/normativa:
Para utilizar los espectrofotómetros Evolution Pro UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes Evolution Pro Pharma Value incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Kit de filtros de cualificación para UV-Vis
Los paquetes Evolution Pro Pharma de patrones de USP/EP incluyen:
Espectrómetro Evolution Pro
INSIGHT Pro con software de seguridad
Validador para Insight Pro US Ltr o para la versión en papel INTL A4
Conjunto de patrones UV de la USP y EP
Conjunto de patrones visibles de la USP y EP
Información sobre pedidos de accesorios:
todos los accesorios se venden por separado.Entre el resto de accesorios se incluyen cambiadores de cubetas, soportes de tubos de ensayo/cubetas, carruseles de verificación, aspiradores, sondas de fibra óptica, accesorios para la toma de muestras de volumen reducido y accesorios para reflectancia y mezcla rápida.
Especificaciones
El paquete Evolution Pro USP/EP Standards Pharma incluye: - Espectrómetro Evolution Pro UV-Vis - Software INSIGHT Pro con seguridad - Validador para Insight Pro A4 Paper Version - Juego de estándares UV USP y EP - Juego de estándares visibles USP y EP |
|
Evolution Pro | |
Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm | |
Paquete USP/EP Standards Pharma - INTL |