Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Marca: Thermo Scientific™ 840-370500
13362.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21966" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 39.10000kg
Descripción
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.
Esta gama de instrumentos ofrece innovaciones reales que mejoran la facilidad de uso y el rendimiento sin aumentar la complejidad para todos los análisis ordinarios y de investigación.Con la combinación de un software sencillo, instrumental de última generación y una amplia variedad de accesorios, los espectrofotómetros Evolution One y One Plus UV-Vis y son capaces de realizar experimentos como usted quiere para obtener los resultados que necesita.
Ingeniería optimizada que ofrece el rendimiento definitivo:- Geometría de doble haz con opciones de ancho de banda espectral fija de 1 nm o variable
- La tecnología de geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG) hace posible el mejor rendimiento desde microcubetas, muestras sólidas y sondas de fibra óptica (solo Evolution One Plus)
- Las lámparas flash de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
- Satisfaga las necesidades de muestreo y medición de productos químicos, ciencias de los materiales o biológicos con una amplia gama de accesorios
- Reduzca el tiempo de formación:La interfaz de usuario optimizada con software de confirmación define un flujo de trabajo paso a paso claro y es fácil de enseñar y aprender
- Evite costosos errores de muestreo y medición:Cree flujos de trabajo dedicados para ensayos complejos y transforme los flujos de trabajo de varios pasos en un método simplificado y fácil de seguir adecuado para cualquier nivel de usuario con entorno de usuario personalizado (CUE)
- Siempre actualizado:tanto si se trata de entradas de usuario o de requisitos de aplicación, así como de nuevas normativas, el software Insight Pro mejora continuamente con actualizaciones rápidas para ofrecer mayores capacidades y eficiencia para las necesidades de su laboratorio
- Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
- Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 °C a 100 °C
- La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones
Entornos de control de calidad/normativa:
para utilizar los espectrofotómetros EvolutionOne/One Plus UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
- Espectrómetro UV-Vis Evolution One o One Plus
- INSIGHT Pro con software de seguridad
- Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
- Kit de filtros de calificación para UV-Vis
- Espectrómetro Evolution One o One Plus
- INSIGHT Pro con software de seguridad
- Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
- Conjunto de patrones UV USP y EP
- Conjunto de patrones visibles USP y EP
Especificaciones
El Paquete de seguridad y validador Evolution One incluye: |
|
Evolution One | |
1,0 nm | |
Paquete de seguridad y validador: EE. UU |