Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Tipo de lente | Plano de fluorita |
| Aumento | 40X |
| Abertura numérica | 0,65 |
| Cantidad | 1 unidad |