Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0
Los cubos de luz LED EVOS proporciona una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional.Al mismo tiempo, la fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas.
Marca:  Invitrogen™ AMEP4970
Código de producto. 17364493
  • 4945.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Los cubos de luz LED de segunda generación de EVOS proporcionan una uniformidad de iluminación superior en todo el campo de visión, lo que se traduce en una calidad de imagen cosida en mosaico excepcional
  • Al mismo tiempo, la fidelidad espectral optimizada en todos los canales mejora significativamente la calidad de los datos al minimizar las filtraciones no deseadas
  • Al igual que el diseño original, combinan la óptica de condensación y los filtros de revestimiento duro en un motor de luz que proporciona una excitación de fluoróforos controlada digitalmente
  • Estos cubos de luz LED son compatibles con versiones anteriores de los sistemas EVOS y Countess y se pueden utilizar con cubos de luz de primera generación
  • Al igual que los cubos de luz originales, estos cubos LED los puede intercambiar el usuario y el instrumento los reconoce automáticamente
  • El cubo de luz EVOS, AO 2.0, es ideal para su uso con naranja acridina, Alexa Fluor 430, Di-8 ANEPPS, DiA y otros fluoróforos con excitación y emisión máximas cercas a 470 y 488 nm
  • Las bombillas LED de los sistemas EVOS tienen un valor nominal de >50 000 horas, en comparación con 300 horas para una bombilla de mercurio típica y 1500 horas para una bombilla de haluro metálico
Los cubos de luz EVOS LED ofrecen estas importantes ventajas:
  • Iluminación uniforme en todo el campo de visión para una excelente calidad de imagen
  • Compatibilidad espectral optimizada para maximizar la detección de señal real, a la vez que minimiza las filtraciones para obtener la mejor calidad de datos posible
  • Un trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes
  • Intensidad de iluminación estable superior a 50 000 h que ayuda a la reproducibilidad experimental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 each
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0 >