Learn More
Thermo Scientific™ EVOS™ Power Cord, Type I (Australia)
This power cord is for use with EVOS XL, FL , FL Color, and FL Auto systems in countries with Type I power plugs.
Marca: Thermo Scientific™ AMEP4647
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Description
This power cord is for use with EVOS XL, FL , FL Color, and FL Auto systems in countries with Type I power plugs. The Type I electrical plug is mainly used in Australia and New Zealand, but is also used in China and parts of Asia, South America, and Africa.
Spécification
Cable de alimentación | |
Tipo I (enchufe eléctrico), tipo I (enchufe de alimentación) | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto |