Learn More
EVOS™ XL Core
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Características
- EVOS™ xl core
- Iluminación LED
- Campo claro y contraste de fase
- Cámara en color, 3,1 megapíxeles
- Pantalla de alta definición de 12,1 pulg
- Disponible con platina fija o mecánica
- Objetivos (modelo de platina fija): 4X, 10X, 20X
- Objetivos (modelo de platina mecánica): 4X, 10X, 20X, 40X
- Sistema operativo integrado con software de imagen para capturar/guardar
Información de órdenes
Platina mecánica acoplable disponible (12-563-352, se vende por separado).
Garantía
1 año
Especificaciones
Especificaciones
| Cámara | 1,32 cm (0,5 pulg.) 2048 x 1536, 3,1 MP color |
| Incluye | Escenario fijo y objetivos de 4X/10X/20X/40X, ratón inalámbrico, adaptador de alimentación, guía de inicio rápido, unidad flash USB con documentación, protector de condensador, extraíble, placa de platina de vidrio, cubierta antipolvo |
| Fuente de luz | LED |
| Aumento | 4X, 10X, 20X, 40X |
| Objetivos | 4X, 10X, 20X, 40X |
| Sistema óptico | Infinity |
| Posiciones | Torreta de 3 posiciones |
| Pantalla | LCD |
| Sistema operativo | Sistema operativo integrado con software para captura de imágenes y almacenamiento mediante ratón o los botones manuales montados en el frontal |
| Software | Software de imágenes |
| Mostrar más |