Learn More
CleanSpace™ EX Half Masks for PAPR System
EX Half Masks are specifically designed to clip onto and complete the CleanSpace™ EX PAPR system.
Marca: CleanSpace™ PAF-0063
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Descripción
- Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
- Medias máscaras disponibles en tamaños para facilitar un sellado seguro y un ajuste cómodo
- Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
- Adaptador para pruebas de ajuste de máscara disponible para pruebas de ajuste TSI Portacount
- Fácil de quitar para limpiar
- Transparente, facilita la comunicación
- Las medias máscaras se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
- Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
- Se han tratado con un recubrimiento conductor de electricidad y han sido aprobados para su uso en entornos intrínsecamente seguros
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012 | |
Transparente | |
Grande | |
PAF-1060 | |
PAF-0063 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
Media máscara de PAPR | |
Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda | |
IP66/67 | |
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C | |
125 g |