Learn More
CleanSpace™ Technology Arnés de cabeza EX
El arnés para cabeza EX está hecho de plástico TPU y de neopreno con pinzas de nailon.
Marca: CleanSpace™ Technology PAF-0073
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
- Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
- Permite sudoración y transpiración
- Múltiples puntos de ajuste
- Fácil de lavar, secado rápido
- Duradero, diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
- Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (Marcado CE), Clasificación IP 66 | |
Arnés de cabeza | |
PAF-0073 | |
20 g |
No | |
PAF-1060 | |
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C |