Learn More
Memmert™ Baños de agua de serie excelente
Código de producto. 10544463 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Incluye:
Bomba de circulación
Sin bomba de circulación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10544463
Marca: Memmert™ WNE29
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja el laboratorio y las muestras, incluso a altas temperaturas. Los baños de agua Memmert™ de serie excelente ofrecen protección contra múltiples temperaturas con acero inoxidable resistente a la corrosión y componentes electrónicos precisos.
  • Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
  • Indicador digital
  • 2 sensores PT100
  • Calibración en el controlador
  • Alarma acústica y visual
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Opción de dispositivo de agitación
Especificaciones
Tipo de controlador Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
Capacidad (métrico) 29 L
Certificaciones/conformidad CE, VDE, GS
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Para la minería, alimentos y bebidas, control de temperatura
Incluye Sin bomba de circulación
Material Acero inoxidable
Modelo WNE 29
Temperatura máxima (métrico) 95°C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Longitud (métrico) 818 mm
Longitud (métrico) interior 590 mm
Anchura (métrico) 516 mm
Anchura (métrico) interior 350 mm
Altura (métrico) 238 mm
Altura (métrico) interior 140 mm
Fondo interior (métrico) 590 mm
Peso con embalaje (métrico) 29 kg
Peso (métrico) 22 kg
Tensión 230 V
Vataje 2,4 kW
Frecuencia 50/60 Hz