Learn More
R&D Systems™ ExCellerate iPSC Expansion Medium
Marca: R&D Systems™ CCM036
227.21 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
500 mL | |
Humano |