Learn More
Excelta™ Pinzas de precisión Excelta™ con puntas muy finas
Código de producto. p-4591379
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
10.8 cm
Estilo de punta:
Punta muy fina con extremo de precisión
Material:
Acero inoxidable
Precisión:
Alto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11793266
Marca: Excelta™ 3C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Precision Tweezers with Very Fine Points for general assembly or light magnification.
  • Very fine points for work under magnification or handling very fine wires and components
  • Antimagnetic stainless steel, Magnetic stainless steel or Carbon Steel
  • Overall length: 4.25 to 4.75 in.
Especificaciones
Estilo de punta Punta muy fina con extremo de precisión
Diseñar 3C
Longitud (imperial) 4,25 in
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 10.8 cm
Tipo de producto Pinzas electrónicas
Cantidad (n.º por caja) Unidad
Altura del cuerpo (imperial) 0.015 in.
Altura del cuerpo (métrico) 0.03 cm
Precisión Alto
Grosor 30,23 cm (0.06 pulg)
Anchura del cuerpo (imperial) 0.32 in.
Anchura de la punta 0.0066 in.
Anchura del cuerpo (métrico) 0.8 cm
Anchura de la punta (métrico) 0.016 cm
Grosor de la punta (imperial) 0.0039 in.
Grosor de la punta (métrico) 0.1 mm
Modelo High-precision
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.