Learn More
Honeywell™ Zapatos EXECUTIVE ERRO S3
Los zapatos Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 son unos zapatos de seguridad profesionales elegantes e innovadores diseñados para ofrecer un alto nivel de protección.
105.00€ - 130.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado EN ISO 20345:2011 y SRC |
---|---|
Color | Negro |
Diseñar | Piel flor suave, completamente revestidos de cuero, plantilla de piel curtida con extractos vegetales, 100 % no metálico |
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15886605
|
Honeywell™
6543010-38/7 |
38 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896605
|
Honeywell™
6543010-39/7 |
39 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826615
|
Honeywell™
6543010-42/7 |
42 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15836615
|
Honeywell™
6543010-43/7 |
43 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856615
|
Honeywell™
6543010-45/7 |
45 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876615
|
Honeywell™
6543010-47/7 |
47 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886615
|
Honeywell™
6543010-48/7 |
48 |
130.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15806615
|
Honeywell™
6543010-40/7 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15866615
|
Honeywell™
6543010-46/7 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15816615
|
Honeywell™
6543010-41/7 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15846615
|
Honeywell™
6543010-44/7 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- El exterior de piel resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
- Su horma exclusiva y específica proporciona comodidad y un ajuste perfecto
- Un diseño elegante y único para un aire de calzado urbano elegante
- La plantilla y el revestimiento de piel proporcionan una gran transpirabilidad e higiene
- Entresuela: Entresuela antiperforaciones no metálica. protege el 100 % de la superficie del pie, proporciona flexibilidad y es conforme con EN ISO 20345:2011.
- Superior: Estilo Derby negro, piel flor suave
- Puntera: Puntera Smartium de polímero inyectado. No metálico, un 50 % más ligero que el estilo con diseño fino
- Plantilla: Piel perforada, con amortiguador en el talón
- Suela: PU con monodensidad cementada. Talón marcado y prestaciones SRC
- Certificado SCR
- CI
Especificaciones
Certificado EN ISO 20345:2011 y SRC | |
Piel flor suave, completamente revestidos de cuero, plantilla de piel curtida con extractos vegetales, 100 % no metálico | |
Poliuretano |
Negro | |
Cuero |