Learn More
Thermo Scientific™ Exonuclease III (200 U/μL)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La exonucleasa III (ExoIII) muestra cuatro actividades catalíticas (consultela Referencia 1). La actividad de exodesoxirribonucleasa 3'→5' de ExoIII es específica para ADN bicatenario. ExoIII degrada el ADNds de extremos romos, 5'-protuberantes o cortes, libera 5'-mononucleotidos de los 3'-extremos de las hebras de ADN y produce estiramientos de ADN monocatenario. No está activa en extremos 3'-salientes de ADN que tengan al menos cuatro bases de largo y que no lleven un residuo C de extremo 3' (consulte Referencia 2) en ADN monocatenario, o en nucleótidos ligados a fosforotioatos.
La actividad ExoIII 3'-fosfatasa elimina el fosfato del extremo 3', lo que genera un grupo 3'-OH. La actividad RNasa H ExoIII degrada exonucleolíticamente la cadena de ARN en híbridos ARN-ADN. La actividad apurínicos/apirimidínicos-endonucleasa ExpOOO fragmenta enlaces de fosfodiéster en sitios apurínicos o apirimidínicos para producir extremos 5' que tienen residuos de desoxirribosa 5'-fosfato sin base.
Características destacadas
- Activa en tampones de enzimas de restricción.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Enzima | Exonucleasa |
| Tampón compatible | Tampón de enzimas |
| Cantidad | 4000 U |
| Tipo de producto | Exonucleasa III |