Learn More
Applied Biosystems™ Reactivo de limpieza de productos de PCR ExoSAP-IT™
El reactivo de limpieza del producto para PCR ExoSAP-IT™ se utiliza para la limpieza enzimática del producto PCR amplificado. Hidroliza el exceso de cebadores y nucleótidos en un solo paso.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Se envía con hielo seco. Almacenar a -20 °C. |
---|---|
Tipo de muestra | PCR Products |
Para utilizar con (aplicación) | PCR Purification |
Línea de productos | ExoSAP-IT™ |
Forma de proteína | Recombinante |
Descripción
- Elimine el exceso de cebadores y los nucleótidos no incorporados enzimáticamente
- Prepare muestras para secuenciación de ADN con un único paso de pipeteo
- Conserve valiosos productos de PCR con una recuperación de hasta el 100 %
- Minimice la limpieza de columnas y la pérdida de muestras
Especificaciones
Se envía con hielo seco. Almacenar a -20 °C. | |
PCR Purification | |
Recombinante | |
Dry Ice |
PCR Products | |
ExoSAP-IT™ | |
Genetic Diseases |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Applied Biosystems™ Reactivo de limpieza de productos de PCR ExoSAP-IT™